Learn More
Azobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit p-3777355 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10167510 50 g Flacon en verre 50g
10464125 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10167510 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 401540500
Ajouter au panier
CAS: 103-33-3 | C12H10N2 | 182.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-33-3
Formule moléculaire C12H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 182.23
Numéro MDL MFCD00003022
Clé InChI DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azobenzene, diazene, diphenyl, diazobenzene, e-diphenyldiazene, azobisbenzene, azofume, 1,2-diphenyldiazene, azodibenzeneazofume, diphenyldiimide, azobenzide
CID PubChem 2272
ChEBI CHEBI:190358
Nom IUPAC diphenyldiazene
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Azobenzene
Point de fusion 66.0°C to 69.0°C
Couleur Orange
Point d’ébullition 293.0°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5N=NC6H5
Quantité 50 g
Beilstein 16, 8
Merck Index 15, 909
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, glacial acetic acid,, acetone and benzene
Poids de la formule 182.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline