Learn More
Azobenzene, MedChemExpress
Description
Azobenzene can be used as an optical trigger for the design and synthesis of a large variety of photoresponsive systems.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Azobenzene |
| CAS | 103-33-3 |
| Couleur | Orange |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H10N2 |
| Quantité | 10 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 150 mg/mL (823.18 mM) |
| SMILES | C1(/N=N/C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.22 |
| Poids de la formule | 182.22 |
| Afficher plus |