Learn More
Azobenzène, TRC
Code produit 30340643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340643 100 mg 100mg
30335060 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30340643 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA931000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Azobenzene
CAS 103-33-3
Formule moléculaire C12 H10 N2
Quantité 100 mg
Synonyme Azobenzene (8CI), Benzene, azo- (3CI), Diazene, diphenyl- (9CI), 1,2-Diphenyldiazene, A 15073, Azobenzide, Azobenzol, Benzene, azobis-, Benzeneazobenzene, Diphenyldiazene, Diphenyldiimide, NSC 2102, Phenylazobenzene
Formule InChI InChI=1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
SMILES c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
Nom IUPAC (E)-diphényldiazène
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Poids de la formule 182.0844