Learn More
Azodicarbonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10589620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10589620 500 g Flacon en plastique 500g
10096143 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10589620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105165000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 123-77-3 | C2H4N4O2 | 116.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Formation de liaison C-X (halogène)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-77-3
Poids moléculaire (g/mol) 116.08
Numéro MDL MFCD00007958
Clé InChI XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
Synonyme azodicarbonamide, azodicarboxamide, diazenedicarboxamide, azobisformamide, azodiformamide, azodicarbamide, azodicarboamide, azobiscarbonamide, azobiscarboxamide, celogen az
CID PubChem 5462814
Nom IUPAC (E)-carbamoyliminourea
SMILES C(=O)(N)N=NC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Azodicarbonamide
Note relative au nom 97%
Point de fusion 195.0°C to 202.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C2H4N4O2
Formule linéaire H2NCON=NCONH2
Quantité 500 g
Beilstein 03,IV,246
Merck Index 15,912
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in common solvents, soluble in dimethyl sulfoxide, slightly soluble in demethylformamide
Poids de la formule 116.08
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Azodicarbonamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.