Learn More
Sel monosodique d’azométhine H monohydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15515236 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15515236 5 g 5g
15505236 1 g 1g
15317667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15515236 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457090050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 304655-82-1 | C17H15NNaO9S2 | 464.415 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304655-82-1
Formule moléculaire C17H15NNaO9S2
Poids moléculaire (g/mol) 464.415
Clé InChI CYPHYAYBFNUBEV-TTWKNDKESA-N
CID PubChem 131877441
Nom IUPAC 4-hydroxy-5-[[(E)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidène)méthyl]amino]naphtalène-2,7-acide disulfonique ; sodium ; hydrate
SMILES C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Azomethine H monosodium salt monohydrate
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 463.41
Pourcentage de pureté 95%
Quantité 5 g