Learn More
Azomycin, MedChemExpress
Code produit 16499895
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499895 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16499895 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0195
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Azomycin (2-Nitroimidazole) is an antibiotic which can be active against aerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Azomycin (2-Nitroimidazole) is an antibiotic which can be active against aerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Spécification
Nom chimique ou matériau Azomycin
Forme physique Solid
CAS 527-73-1
Couleur Jaune
Quantité 250 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C3H3N3O2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme 2-Nitroimidazole
Informations sur la solubilité DMSO : 160 mg/mL (1415.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+]([O-])C1=NC=CN1
Poids moléculaire (g/mol) 113.07
Poids de la formule 113.07
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research