Learn More
Azomycine, TRC
Code produit 30133395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133395 500 mg 500mg
30011257 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133395 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA965100500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 527-73-1
Formule moléculaire C3 H3 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 113.07
Synonyme 2-Nitroimidazole
Nom IUPAC 2-nitro-1H-imidazole
SMILES [O-][N+](=O)c1ncc[nH]1
Specifications
Nom chimique ou matériau Azomycin
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Poids de la formule 113.0225