Learn More
Synergy Healthcare™ Lingettes désinfectantes pour surface dure Azowipe™
Code produit 15649795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 18 cm
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15649795 20 x 18 cm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15649795 Fournisseur Synergy Healthcare™ Code fournisseur 81103
Quantité Prix
1 82.80€ / 200 pièces
12 78.70€ / 200 pièces
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Assure une désinfection rapide des surfaces dures. Les lingettes désinfectantes pour surfaces dures Synergy Healthcare™ Azowipe™ ne tâchent pas, sont résistantes et durables pour une utilisation quotidienne.
  • Désinfectant à 70 % d’alcool isopropylique
  • Large spectre d’activité par rapport à une gamme de micro-organismes
  • Temps de contact extrêmement rapides à partir de 15 secondes
  • Sans salissure et sans trace lorsqu’ils sont utilisés sur des surfaces dures.
  • Convient aux secteurs de la fabrication alimentaire, de l’hôtellerie et de la restauration.
  • Conforme aux directives HTM-01-05
Spécification
Type de produit Lingette désinfectante
Longueur (métrique) 20 cm
Largeur (métrique) 18 cm
Certifications/Conformité EN1276, EN13727, EN14476, EN1650/EN13624, EN14348
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 20 x 18 cm
Format Chiffon
Quantité d’emballage 200 lingettes/distributeur
Solution de saturation Alcool isopropylique à 70 %