Learn More
Azoxybenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430481 10 g 10g
11440481 50 g 50g
11450481 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430481 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20021.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 495-48-7 | Molecular Formula: C12H10N2O | Molecular Weight: 198.225 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-48-7
Formule moléculaire C12H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.225
Numéro MDL MFCD00019925
Clé InChI GAUZCKBSTZFWCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azoxybenzene, azoxybenzide, azoxybenzol, fenazox, fentoxan, azobenzene, oxide, diphenyldiazene 1-oxide, benzene, azoxydi, diazene, diphenyl-, 1-oxide, ordinary azoxybenzene
CID PubChem 10316
ChEBI CHEBI:51865
Nom IUPAC oxido-phényl-phényliminoazanium
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=[N+](C2=CC=CC=C2)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Azoxybenzene
Point de fusion 33°C to 36°C
Densité 1.16
Point d’ébullition 130°C (0.9 mmHg)
Quantité 10 g
Beilstein 743984
Merck Index 14,923
Poids de la formule 198.23
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Azoxybenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Azoxybenzene