Learn More
Azpack™ Huile d’immersion Cargille™
Code produit 11358113
Change view
Click to view available options
Type:
Huile d’immersion de type B
Huile d’immersion de type FF
Viscosité:
170/boîte
1 250 cS
Quantité:
120 mL
120 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Viscosité Quantité unitSize
11358113 Huile d’immersion de type FF 170/boîte 120 ml 1 pièce
11338113 Huile d’immersion de type B 1 250 cS 120 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358113 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 11358113
Trois types disponibles pour microscopie classique ou par fluorescence. L’huile d’immersion Azpack™ Cargille™ est fournie avec une liste de propriétés physiques et optiques.
  • Fournie avec une liste de propriétés optiques et physiques spécifiques
  • À utiliser avec la microscopie optique ou par fluorescence
Spécification
Type Huile d’immersion de type FF
Viscosité 170/boîte
À utiliser avec (application) Microscopie optique ou par fluorescence
Quantité 120 ml