Learn More
Azpack™ Laine de quartz
Code produit 12373866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
12373866 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
L’ajout de matériaux ignifuges n’empêchera pas les fibres de fusionner si elles sont chauffées au-delà de 1400°C
Code produit 12373866 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 12373866
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.05€
    76.81€ / 10g
    Économisez 79.24€
    50% de réduction
 Article restreint
En stock
L’ajout de matériaux ignifuges n’empêchera pas les fibres de fusionner si elles sont chauffées au-delà de 1400°C
Utilisé pour filtrer les acides et les gaz chauds ou pour boucher les tubes de combustion. La laine de quartz Azpack™ peut être exposée à des températures allant jusqu’à 1050°C.
  • Masse de fibres, diamètre moyen 6 μm.
  • Utilisé pour filtrer les acides et les gaz chauds ou pour boucher les tubes de combustion.
Spécification
Quantité 1Chaque
Type de produit Filtre de laine
À utiliser avec (application) Acides filtrants, gaz chauds
Matériau Fibre de quartz
Poids (métrique) 10 g
Point de fusion 400deg;C
Diamètre (métrique) externe 6 mu;m par fibre