Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aztréonam
Code produit 15585146 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15585146 1 g 1g
15595146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15585146 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455410010
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78110-38-0
Formule moléculaire C13H17N5O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 435.426
Clé InChI WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
CID PubChem 56842327
Nom IUPAC Acide 2-[(E)-[1-(2 -amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3)-2-méthyl-4-oxo-1-sulfoazétidine-3-yl]amino]-2-oxoéthylidène]amino]oxy-2-méthylpropanoïque
SMILES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Aztreonam
Type Aztreonam
Point de fusion 227.0°C
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Eau 5% max.
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: very slightly soluble in methanol, soluble in dmso, insoluble in ethanol
Poids de la formule 435.43
Pourcentage de pureté ≥90% (HPLC)