Learn More
Aztréonam, 95,7 %, MP Biomedicals™
Code produit 11403281 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11403281 1 g 1g
11413281 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11403281 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215041501
Cible spécifiquement la protéine 3 liant la pénicilline (PBP-3) des bactéries à gram-négatif
  • Affiche un degré élevé de résistance à la dégradation des β-lactamases
  • Avec une grande spécificité pour les bâtonnets aérobies à gram-négatif
  • Poudre de couleur blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78110-38-0
Formule moléculaire C13H17N5O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 435.426
Clé InChI WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
Synonyme Azthreonam, Azactam
CID PubChem 56842327
Nom IUPAC Acide 2-[(E)-[1-(2 -amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3)-2-méthyl-4-oxo-1-sulfoazétidine-3-yl]amino]-2-oxoéthylidène]amino]oxy-2-méthylpropanoïque
SMILES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Aztreonam
Type Aztreonam
Forme physique Poudre cristalline
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 0.957
Poids de la formule 435.4