Learn More
Ester éthylique d'aztréoname, TRC
Code produit 30343358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343358 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343358 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA9652155MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aztreonam Ethyl Ester
CAS 102579-57-7
Formule moléculaire C15 H21 N5 O8 S2
Quantité 5 mg
Synonyme Aztreonam Ethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C15H21N5O8S2/c1-5-27-13(23)15(3,4)28-19-10(8-6-29-14(16)17-8)11(21)18-9-7(2)20(12(9)22)30(24,25)26/h6-7,9H,5H2,1-4H3,(H2,16,17)(H,18,21)(H,24,25,26)/b19-10-/t7-,9-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H](C)N(C1=O)S(=O)(=O)O)\c2csc(N)n2
Nom IUPAC Ácido (2S,3S)-3-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-(1-etoxi-2-metil-1-oxopropan-2-il)oxiiminoacetil]amino]-2-metil-4-oxoazetidina-1-sulfónico
Poids moléculaire (g/mol) 463.486
Poids de la formule 463.083