Learn More
Aztreonam, MedChemExpress
Code produit 16498116
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498116 100 mg
16452036 500 mg
16431386 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16498116 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0129
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
MedChemExpress Aztreonam (SQ-26,776) is a synthetic monocyclic beta-lactam antibiotic, which has a very high affinity for penicillin-binding protein 3 (PBP-3).
Aztreonam (SQ-26,776) is a synthetic monocyclic beta-lactam antibiotic, which has a very high affinity for penicillin-binding protein 3 (PBP-3).
Specifications
Nom chimique ou matériau Aztreonam
Forme physique Solid
CAS 78110-38-0
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H17N5O8S2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme SQ-26,776
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (114.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (22.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(O/N=C(C1=CSC(N)=N1)\C(N[C@H]2[C@H](C)N(S(=O)(O)=O)C2=O)=O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 435.43
Poids de la formule 435.43
Pourcentage de pureté 98.37%
Qualité Research