Learn More
Aztréonam MP Biomedicals
Code produit 11493271 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493271 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11493271 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02150415.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 500mg
    Économisez 3.75€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Aztreonam
CAS 78110-38-0
Formule moléculaire C13H17N5O8S2
Quantité 500 mg
Synonyme trans-2-1-2-aminothiazol-4-yl-2-2-methyl-4-oxo-1-sulphoazetidin-3-yl amino-2-oxoethylidene amino oxy-2-methylpropionic acid, 2-1-2-amino-4-thiazolyl-2-2r-2alpha-methyl-4-oxo-1-sulfo-3beta-azetidinyl amino-2-oxoethylidene amino oxy-2-methylpropanoic acid
Clé InChI WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
SMILES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Nom IUPAC Acide 2-[(E)-[1-(2 -amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3)-2-méthyl-4-oxo-1-sulfoazétidine-3-yl]amino]-2-oxoéthylidène]amino]oxy-2-méthylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 435.426
CID PubChem 56842327
Poids de la formule 435.4