Learn More
Aztreonam, TRC
Code produit 17974485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17974485 500 mg 500mg
30134846 1 g 1g
17924625 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17974485 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA965200500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78110-38-0
Formule moléculaire C13 H17 N5 O8 S2
Poids moléculaire (g/mol) 435.43
Synonyme 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic Acid, Propanoic acid, 2-[[[1-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[(2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl)amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methyl-, [2S-[2α,3β(Z)]]-, 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic acid, Antibiotic Squibb 26,776, Azonam, Azthreonam, Aztreon, Aztreonam, Nebactam, Primbactam, SQ 26776, Squibb 26776
Nom IUPAC 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2S,3S)-2-méthyl-4-oxo-1-sulfoazétidine-3-yl]amino]-2-oxoéthylidène]amino]oxy-2-méthylpropanoïque acide
SMILES C[C@H]1[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)O)\c2csc(N)n2)C(=O)N1S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aztreonam
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
Poids de la formule 435.0519
Pourcentage de pureté >95%