Learn More
Azulène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358075
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11358075 250 mg 250mg
11348075 1 g 1g
15478879 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11358075 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08271.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 275-51-4 | C10H8 | 128.174 g/mol
Azulene is used as an additive in ointments. It is an active ingredient in cosmetics, shaving creams and other topicals. It is used as antioxidant and in anti-inflammatory activities. It is involved in the colorimetric determination of furfural. It acts as ligand for low valent metals and forms pi complexes with both cyclopentadienyl and cylcloheptatrienyl ligands in organometallic chemistry. It is also used as precursor for the preparation of (azulene)Mo2 (CO)6 and (azulene)Fe2 (CO)5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’azulène est utilisé comme additif dans les pommades. C’est un principe actif utilisé dans les cosmétiques, les crèmes à raser et autres produits topiques. Il est utilisé comme antioxydant et pour ses propriétés anti-inflammatoires. Il est impliqué dans la détermination colorimétrique du furfural. Il agit comme ligand pour les métaux de faible valence et forme des complexes pi avec les ligands cyclopentadiényle et cycloheptatriényle en chimie organométallique. Il est également utilisé comme précurseur pour la préparation de (azulène) Mo2 (CO)6 et (azulène) Fe2 (CO)5.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 275-51-4
Formule moléculaire C10H8
Poids moléculaire (g/mol) 128.174
Numéro MDL MFCD00003810
Clé InChI CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeep
CID PubChem 9231
ChEBI CHEBI:31249
Nom IUPAC Azulène
SMILES C1=CC=C2C=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Azulene
Point de fusion 98°C to 101°C
Point d’ébullition 241°C to 243°C
Quantité 250 mg
Beilstein 969517
Merck Index 14,926
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 99%