Learn More
Azulène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10755551 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10755551 100 mg 100mg
10447860 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10755551 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105181000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 275-51-4 | C10H8 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 275-51-4
Formule moléculaire C10H8
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00003810
Clé InChI CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeep
CID PubChem 9231
ChEBI CHEBI:31249
Nom IUPAC Azulène
SMILES C1=CC=C2C=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Azulene
Note relative au nom 99%
Point de fusion 99.0°C to 101.0°C
Couleur Bleu
Point d’ébullition 242.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Beilstein 05, II, 432
Merck Index 15, 919
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine