Learn More
Azulène, TRC
Code produit 30342540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342540 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342540 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA965250100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Azulene
CAS 275-51-4
Formule moléculaire C10 H8
Quantité 100 mg
Synonyme Azulene (6CI, 8CI, 9CI, ACI), Bicyclo[5.3.0]decapentaene, Cyclopentacycloheptene, NSC 89248
Formule InChI InChI=1S/C10H8/c1-2-5-9-7-4-8-10(9)6-3-1/h1-8H
SMILES c1ccc2cccc2cc1
Nom IUPAC Azulène
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Poids de la formule 128.0626