Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azur éosine bleu de méthylène, pur, solution selon Giemsa
Code produit 10618021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10618021 100 ml 100mL
10093430 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10618021 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 295591000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.95€
    22.65€ / 100mL
    Économisez 4.30€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51811-82-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Azur eosin methylene-blue
CAS 51811-82-6, 67-56-1
Lambda max. 523 to 526nm (c=0.1, MeOH) (eosine), 646 to 651nm (c=0.1, MeOH) (methylene blue)
Conditionnement Flacon en verre
Numéro MDL MFCD00081642
Couleur Bleu
Quantité 100 ml
Forme physique Solution
Qualité Pures
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Azur eosin methylene-blue solution according to Giemsa
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Giemsa's stain