Learn More
Azure A (Technical Grade), TRC
Code produit 30136805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136805 50 g 50g
17942915 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136805 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA96530350G
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 531-53-3
Formule moléculaire C14H14N3S .Cl
Poids moléculaire (g/mol) 291.8
Synonyme 3-Amino-7-(dimethylamino)phenazathionium Chloride, 5-Chloro-3-dimethylamino-7-amino-5H-phenothiazine, Azur A, Azure A Chloride, Azure Blue Cert, Azurea Dye, C.I. 52005, N,N-Dimethylthionine;
Nom IUPAC 7-N,7-N-diméthylphénothiazine-5-ium-3,7-diamine ; chlorure
SMILES [Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Azure A (Technical Grade)
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C14H14N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8H,15H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 291.0597