Learn More
Certifié Azure B, MP Biomedicals™
Code produit 11406051 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11406051 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11406051 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219052010
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Le colorant Azure B Certified est utilisé comme teinture.
  • Azure B Certified est utilisé pour différencier l'ARN cellulaire (violet) et l'ADN (bleu-vert) dans les tissus végétaux.
  • Utile comme teinture pour les corps de nègres.
  • Peut être utilisé dans les colorations de type Romanowsky pour le sang et les protozoaires sanguins.
Chemische Identifikatoren
CAS 531-55-5
Formule moléculaire C15H16ClN3S
Numéro MDL MFCD00011935
Synonyme C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin
CID PubChem 68275
Specifications
Nom chimique ou matériau Azure B
Couleur Vert
Quantité 10 g
Clé InChI DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Forme physique Poudre
SMILES CNC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
Nom IUPAC chlorure de diméthyl-[7-(méthylamino)phénothiazin-3-ylidène]azanium;
Poids moléculaire (g/mol) 305.824
Poids de la formule 305.8
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.