Spécification
| Nom chimique ou matériau | Azure B |
| Note relative au nom | Colorations et teintures |
| CAS | 531-55-5 |
| Formule moléculaire | C15H16ClN3S |
| Numéro MDL | MFCD00011935 |
| Synonyme | C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin |
| Couleur | Marron |
| Quantité | 1 g |
| Clé InChI | DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N |
| Forme physique | Poudre |
| Afficher plus |