Learn More
Azure B, MP Biomedicals™
Code produit 11473281 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11473281 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11473281 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215041705
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Azure B
Note relative au nom Colorations et teintures
CAS 531-55-5
Formule moléculaire C15H16ClN3S
Numéro MDL MFCD00011935
Synonyme C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin
Quantité 5 g
Clé InChI KFZNPGQYVZZSNV-UHFFFAOYSA-M
Forme physique Poudre
SMILES [Cl-].CNC1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[S+]C2=C1)N(C)C
Nom IUPAC chlorure de 3-(diméthylamino)-7-(méthylamino)-5λ⁴-phénothiazin-5-ylium
Poids moléculaire (g/mol) 305.82
Poids de la formule 305.83