Learn More
Azure B (Technical Grade), TRC
Code produit 30138609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138609 10 g 10g
17972815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138609 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA96530510G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 531-55-5
Formule moléculaire C15 H16 N3 S . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 305.83
Synonyme Azur I, Azure B Chloride, Azure I, C.I. 52010, Methylene Azure, Trimethylthionine Chloride, 3-Methylamino-7-dimethylaminophenazathionium Chloride, Trimethylthionine, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)-phenothiazin-5-ium Chloride, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ylium Chloride
Nom IUPAC 3-N,7-N,7-N-triméthylphénothiazine-5-ium-3,7-diamine ; chlorure
SMILES [Cl-].CNc1ccc2nc3ccc(cc3[s+]c2c1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Azure B
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C15H16N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9,16H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 305.075