Learn More
Azure C (qualité technique), TRC
Code produit 30342938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342938 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342938 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA96611825G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Azure C (Technical Grade)
CAS 531-57-7
Formule moléculaire C13H14N3SCl
Quantité 25 g
Synonyme Azure C (6CI), Phenothiazin-5-ium, 3-amino-7-(methylamino)-, chloride (8CI,9CI), 3-Amino-7-methylaminophenazathionium chloride, Monomethylthionine, Monomethylthionine chloride
Formule InChI InChI=1S/C13H12N3S.ClH/c1-15-9-3-5-11-13(7-9)17-12-6-8(14)2-4-10(12)16-11;/h2-7,15H,14H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CNc1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
Nom IUPAC cloruro de 7-N-metilfenotiazin-5-io-3,7-diamina
Poids moléculaire (g/mol) 277.77
Poids de la formule 277.044