Learn More
Azure C, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436439 5 g 5g
15426439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436439 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64515.06
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 531-57-7 | C13H12ClN3S | 277.77 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 531-57-7
Formule moléculaire C13H12ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 277.77
Numéro MDL MFCD00067677
Clé InChI DDGMDTGNGDOUPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 52002; 3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride
CID PubChem 68277
Nom IUPAC (-Aminophénothiazin--ylidène)-méthylazanium7-aminophénothiazin-3-ylidène)-méthylazanium ;chlorure
SMILES C[NH+]=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Azure C
Beilstein 4060661
Merck Index 14,929
Couleur Noir ou vert
Quantité 5 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 277.78