Learn More
Azure I, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11335099
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11335099 100 g 100g
11315099 5 g 5g
11325099 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11335099 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17508.22
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 531-55-5 | C15H16ClN3S | 305.824 g/mol
Azure B is used for staining semi-thin sections of plant tissue. This dye is also useful in the NCCLS method for blood smears and Lillie's modified Nocht's method for paraffin sections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’Azure B est utilisé pour la coloration des sections semi-minces de tissus végétaux. Ce colorant est également utile dans la méthode NCCLS pour les frottis sanguins et dans la méthode modifiée de Nocht de Lillie pour les sections de paraffine.
Solubilité
Soluble dans 1 mg/ml d’eau. Peu soluble dans l’alcool.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Veiller à une ventilation suffisante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 531-55-5
Formule moléculaire C15H16ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 305.824
Numéro MDL MFCD00011935
Clé InChI DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azure b, azure i, methylene azure b, 3-dimethylamino-7-methylamino phenothiazin-5-ium chloride, trimethylthionine chloride, azur i, methyleneazure, methylene azure van, unii-7c8bel8wqv, modr kresylova bb czech
CID PubChem 68275
Nom IUPAC diméthyl-[-(méthylamino)phénothiazine--ylidène]azanium7-(méthylamino)phénothiazine-3-ylidène]azanium ; chlorure
SMILES CNC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Azure I
Point de fusion ∼205°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 3922630
Merck Index 14,6058
Informations sur la solubilité Soluble in 1mg/ml water. Sparingly soluble in alcohol.
Poids de la formule 305.83