Learn More
Acide B-1-naphtalényl-boronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | B-1-Naphthalenyl-boronic Acid |
| CAS | 13922-41-3 |
| Formule moléculaire | C10H9BO2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 1-Naphthaleneboronic Acid, 1-Naphthalenyl-boronic Acid, (1-Naphthalenyl)boronic Acid, (Naphthalen-1-yl)boronic Acid, 1-Naphthylboric Acid, 1-Naphthylboronic Acid, NSC 78936, alpha-Naphthaleneboronic Acid, alpha-Naphthylboronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12-13H |
| SMILES | OB(O)c1cccc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | Acide naphtalène-1-ylboronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.99 |
| Poids de la formule | 172.0696 |
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?