Learn More
Acide B-1-naphtalényl-boronique, TRC
Code produit 30469703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469703 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469703 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN37761525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau B-1-Naphthalenyl-boronic Acid
CAS 13922-41-3
Formule moléculaire C10H9BO2
Quantité 25 g
Synonyme 1-Naphthaleneboronic Acid, 1-Naphthalenyl-boronic Acid, (1-Naphthalenyl)boronic Acid, (Naphthalen-1-yl)boronic Acid, 1-Naphthylboric Acid, 1-Naphthylboronic Acid, NSC 78936, alpha-Naphthaleneboronic Acid, alpha-Naphthylboronic Acid
Formule InChI InChI=1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12-13H
SMILES OB(O)c1cccc2ccccc12
Nom IUPAC Acide naphtalène-1-ylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 171.99
Poids de la formule 172.0696