Learn More
Acide B-[2-fluoro-3-(méthoxy-d3)phényl]boronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | B-[2-Fluoro-3-(methoxy-d3)phenyl]boronic Acid |
| CAS | 2233595-37-2 |
| Formule moléculaire | C7H5D3BFO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cccc(B(O)O)c1F |
| Nom IUPAC | [acide 2-fluoro-3-(triduutérométhoxy)phényl]boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.96 |
| Poids de la formule | 173.0739 |