Learn More
Gibco™ Supplément B-27™ (50X), sans antioxydants
Code produit 11550366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11550366 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11550366 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10889038
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Supplément B-27™ (50X), sans antioxydants
Une variation du supplément de culture cellulaire neuronale le plus cité, le supplément B-27 sans antioxydants (AO) est une version personnalisée du supplément B-27 original sans cinq antioxydants (vitamine E, acétate de vitamine E, superoxyde dismutase, catalase et glutathion). Le supplément B-27 sans AO est un supplément sans sérum conçu pour les études sur le rôle des radicaux libres dans le vieillissement, la toxicité, l’apoptose et les maladies neurologiques chroniques. Le supplément B-27 sans AO est fourni sous forme de liquide 50X et doit être utilisé avec les milieux de culture Neurobasal ou Neurobasal-A pour la culture de cellules neuronales sans nécessiter de couche nourricière d’astrocytes.
Le supplément B-27 convient à la plupart des applications relatives aux cellules neuronales. Pour d’autres applications, nous proposons d’autres formulations de suppléments B-27 et de milieux Neurobasal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -20°C) à l’abri de la lumière.
Type de cellule Cellules neurales
Classification Sans sérum
Concentration 50X
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Supplément de culture cellulaire
Niveau de sérum Sans sérum
Stérilité Stérile
pH 6 à 8
Gamme de produits B-27
Quantité 10 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Sans sérum
Testé pour Endotoxine, performances, stérilité, mycoplasmes