Learn More
Gibco™ Supplément B-27™ (50X), sans vitamine A
GREENER_CHOICE
Code produit 15440584
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15440584 100 mL 100mL
11500446 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440584 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12587001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Convient à la plupart des applications relatives aux cellules neuronales
Gibco B-27 Supplement minus vitamin A is a customized, serum-free formulation based on the original, most cited neuronal cell culture supplement, designed specifically to support the proliferation and cultivation of neural stem cells (NSCs) and neural progenitor cells. By excluding vitamin A (also known as retinyl acetate or retinol), this variant prevents the differentiation-inducing effects of retinoic acid, making it ideal for maintaining NSCs and neural progenitors in their undifferentiated state.
Une variation du supplément de culture cellulaire neuronale le plus cité, le supplément B-27 moins la vitamine A est une version personnalisée du supplément B-27 original sans vitamine A (acétate de rétinyle). Le supplément B-27 moins la vitamine A est un supplément sans sérum idéal pour la culture de cellules progénitrices neurales et de cellules souches, sous forme de neurosphères en suspension ou de culture monocouche adhérente, sans induire de différenciation. Le supplément B-27 moins la vitamine A est fourni sous forme de liquide 50X et doit être utilisé avec un milieu Neurobasal ou un milieu Neurobasal-A pour la culture de cellules neuronales sans nécessiter de couche nourricière d’astrocytes.
Le supplément B-27 convient à la plupart des applications relatives aux cellules neuronales. Pour d’autres applications, nous proposons d’autres formulations de suppléments B-27 et de milieux Neurobasal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -20°C) à l’abri de la lumière.
Type de cellule Cellules progénitrices neurales
Classification Sans sérum
Concentration 50X
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Supplément de culture cellulaire
Niveau de sérum Sans sérum
Stérilité Stérile
Gamme de produits B-27
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Sans sérum
Testé pour Endotoxine, performances, stérilité