Learn More
Gibco™ Supplément B-27™ (50X), sans vitamine A
Artikelnummer. p-7075643 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
Packungsgröße:
100mL
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
11500446 10 mL 10mL
15440584 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11500446 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 12587010
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Convient à la plupart des applications relatives aux cellules neuronales
Gibco B-27 Supplement minus vitamin A is a customized, serum-free formulation based on the original, most cited neuronal cell culture supplement, designed specifically to support the proliferation and cultivation of neural stem cells (NSCs) and neural progenitor cells. By excluding vitamin A (also known as retinyl acetate or retinol), this variant prevents the differentiation-inducing effects of retinoic acid, making it ideal for maintaining NSCs and neural progenitors in their undifferentiated state.
Une variation du supplément de culture cellulaire neuronale le plus cité, le supplément B-27 moins la vitamine A est une version personnalisée du supplément B-27 original sans vitamine A (acétate de rétinyle). Le supplément B-27 moins la vitamine A est un supplément sans sérum idéal pour la culture de cellules progénitrices neurales et de cellules souches, sous forme de neurosphères en suspension ou de culture monocouche adhérente, sans induire de différenciation. Le supplément B-27 moins la vitamine A est fourni sous forme de liquide 50X et doit être utilisé avec un milieu Neurobasal ou un milieu Neurobasal-A pour la culture de cellules neuronales sans nécessiter de couche nourricière d’astrocytes.
Le supplément B-27 convient à la plupart des applications relatives aux cellules neuronales. Pour d’autres applications, nous proposons d’autres formulations de suppléments B-27 et de milieux Neurobasal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -20°C) à l’abri de la lumière.
Type de cellule Cellules progénitrices neurales
Classification Sans sérum
Concentration 50X
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Supplément de culture cellulaire
Niveau de sérum Sans sérum
Stérilité Stérile
Gamme de produits B-27
Quantité 10 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Sans sérum
Testé pour Endotoxine, performances, stérilité, mycoplasmes
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxyindole
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Indol-5-yl methyl ether
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.