Learn More
Gibco™ Supplément (50X) B-27™, sans sérum
Code produit 15360284 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
100 mL
Conditionnement:
100mL
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15360284 100 mL 100mL
11530536 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15360284 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 17504001
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour favoriser la croissance à faible ou à haute densité et la viabilité à court ou à long terme des neurones hippocampiques et du SNC. Le supplément Gibco™ B27™ sans sérum convient à la plupart des applications relatives aux cellules neuronales.
Le supplément de culture cellulaire neuronale le plus cité, le supplément B-27, est un supplément optimisé sans sérum utilisé pour faciliter la croissance à faible ou haute densité et la viabilité à court ou long terme des neurones embryonnaires, post-natals et adultes hippocampiques et autres neurones du SNC. Le supplément B-27 est fourni sous forme de liquide 50X ; il est conçu pour une utilisation avec les milieux de culture Neurobasal ou Neurobasal-A pour la culture de cellules neuronales sans nécessiter de couche nourricière d’astrocytes.
  • Fourni sous forme liquide 50X
  • Utilisé avec le milieu Neurobasal™ pour la culture cellulaire neuronale
  • Testé dans une analyse de croissance utilisant des neurones hippocampiques embryonnaires de rat (Sprague Dawley)
  • Testé également pour l’endotoxine à une concentration de 1X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -20°C) à l’abri de la lumière.
Type de cellule Cellules neurales
Classification Sans sérum
Concentration 50X
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Supplément de culture cellulaire
Niveau de sérum Sans sérum
Stérilité Stérile
Quantité 100 mL
Testé pour Endotoxine, performances, stérilité, mycoplasmes
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.