Description
Le supplément B-27 convient à la plupart des applications relatives aux cellules neuronales. Pour d’autres applications, nous proposons d’autres formulations de supplément B-27 et de milieu Neurobasal.
Pour connaître les protocoles établis utilisant le supplément B-27, consultez notre Manuel du protocole de neurobiologie Gibco.
Consultez les publications relatives aux produits de neurobiologie Gibco sur notre site Gibco CellCite.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5 et -20°C). Conserver à l’abri de la lumière. |
| Type de cellule | Cellules neurales |
| Classification | Sans sérum |
| Concentration | 50X |
| Type de culture | Culture de cellules de mammifères |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Supplément de culture cellulaire |
| Niveau de sérum | Sans sérum |
| Stérilité | Stérile |
| Qualité de fabrication | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Show More |