Description
Le supplément B-27 convient à la plupart des applications relatives aux cellules neuronales. Pour d’autres applications, nous proposons d’autres formulations de supplément B-27 et de milieux Neurobasal.
Pour connaître les protocoles établis utilisant le supplément B-27, consultez notre Manuel du protocole de neurobiologie Gibco.
Consultez les publications relatives aux produits de neurobiologie Gibco sur notre site Gibco CellCite.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -20°C) à l’abri de la lumière. |
| Type de cellule | Cellules neurales |
| Classification | Sans sérum |
| Concentration | 50X |
| Type de culture | Culture de cellules de mammifères |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Supplément de culture cellulaire |
| Niveau de sérum | Sans sérum |
| Stérilité | Stérile |
| Gamme de produits | B-27 |
| Show More |