Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique en polyester B-423
Code produit 11573794
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
19,1 mm
31,8 mm
Étiquettes par rangée:
1
2
3
4
5
7
12
Répétition verticale (métrique):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Largeur (métrique):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
50,8 mm
69,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Étiquettes par rangée Répétition verticale (métrique) Largeur (métrique) unitSize
11573794 9,7 mm 2 12,7 mm 27,9 mm 1 rouleau
11593764 3,2 mm 2 6,4 mm 38,1 mm 1 rouleau
11558254 4,8 mm 1 7,3 mm 25,4 mm 1 rouleau
11589053 5,1 mm 1 7,6 mm 12,7 mm 1 rouleau
11508264 5,1 mm 1 7,6 mm 16,5 mm 1 rouleau
11583704 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm 1 rouleau
11598254 6,4 mm 1 8,9 mm 19,1 mm 1 rouleau
11528264 6,4 mm 1 8,9 mm 22,9 mm 1 rouleau
11599053 6,4 mm 1 8,9 mm 25,4 mm 1 rouleau
11568254 6,4 mm 1 8,9 mm 31,8 mm 1 rouleau
11578254 6,4 mm 1 8,9 mm 34,9 mm 1 rouleau
11518264 6,4 mm 1 8,9 mm 50,8 mm 1 rouleau
11543714 6,4 mm 2 9,5 mm 31,8 mm 1 rouleau
11563784 6,4 mm 2 9,5 mm 34,9 mm 1 rouleau
11573704 6,4 mm 3 8,9 mm 22,9 mm 1 rouleau
11513714 6,4 mm 12 9,5 mm 6,4 mm 1 rouleau
11523804 9,5 mm 2 12,1 mm 31,8 mm 1 rouleau
15751427 9,5 mm 3 12,1 mm 25,4 mm 1 rouleau
11543814 9,5 mm 4 12,1 mm 17,8 mm 1 rouleau
11523784 9,5 mm 7 12,1 mm 9,5 mm 1 rouleau
16677865 10,2 mm 1 12,7 mm 50,8 mm 1 pièce
11523714 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm 1 rouleau
11543804 12,7 mm 1 15,2 mm 50,8 mm 1 rouleau
11553704 19,1 mm 2 22,2 mm 38,1 mm 1 rouleau
11583794 19,1 mm 4 22,2 mm 19,1 mm 1 rouleau
16667865 31,8 mm 1 34,9 mm 69,9 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Code produit 11573794 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 030232
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes en polyester imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
  • Adhésif permanent
  • Pour les surfaces lisses
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Approuvé aux normes UL, CSA et AGA
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester (B-423)
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage par codes-barres, étiquetage des cartes de circuits imprimés, étiquetage des équipements, identification générale, étiquetage des stocks
À utiliser avec (équipement) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Série IP;Imprimantes à noyau THT 76 mm;i7500
Répétition horizontale (métrique) 30.5 mm
Étiquettes par rangée 2
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Modèle THT-31-423-10
Nb par paquet 10 000 étiquettes par rouleau
Quantité 10 000 étiquettes
Forme Rectangle
Dimensions 27.94 mm (W) x 9.65 mm (H)
Plage de températures (impériale) -94 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0.076 mm
Répétition verticale (métrique) 12,7 mm
Dimensions (L x l) 27.94 mm (W) x 9.65 mm (H)
Largeur (impériale) 1,10 in
Largeur (métrique) 27,9 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 27.94 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 27.94 mm
Hauteur (impériale) 0,380 in
Hauteur (métrique) 9,7 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 9.7 mm
Alternate Part Number THT-31-423-10