Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Étiquettes et étiqueteuses
- Étiquettes préimprimées personnalisées
- Brady™ Étiquettes à transfert thermique en polyester B-423
Brady™ Étiquettes à transfert thermique en polyester B-423
Code produit 11593764
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
19,1 mm
31,8 mm
Étiquettes par rangée:
1
2
3
4
5
7
12
Répétition verticale (métrique):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Largeur (métrique):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
50,8 mm
69,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
26 product options available for selection
| Code produit | Hauteur (métrique) | Étiquettes par rangée | Répétition verticale (métrique) | Largeur (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11593764 | 3,2 mm | 2 | 6,4 mm | 38,1 mm | 1 rouleau |
| 11558254 | 4,8 mm | 1 | 7,3 mm | 25,4 mm | 1 rouleau |
| 11589053 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 12,7 mm | 1 rouleau |
| 11508264 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 rouleau |
| 11583704 | 5,1 mm | 4 | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 rouleau |
| 11598254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 19,1 mm | 1 rouleau |
| 11528264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 rouleau |
| 11599053 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 25,4 mm | 1 rouleau |
| 11568254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 31,8 mm | 1 rouleau |
| 11578254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 34,9 mm | 1 rouleau |
| 11518264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 50,8 mm | 1 rouleau |
| 11543714 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 31,8 mm | 1 rouleau |
| 11563784 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 34,9 mm | 1 rouleau |
| 11573704 | 6,4 mm | 3 | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 rouleau |
| 11513714 | 6,4 mm | 12 | 9,5 mm | 6,4 mm | 1 rouleau |
| 11523804 | 9,5 mm | 2 | 12,1 mm | 31,8 mm | 1 rouleau |
| 15751427 | 9,5 mm | 3 | 12,1 mm | 25,4 mm | 1 rouleau |
| 11543814 | 9,5 mm | 4 | 12,1 mm | 17,8 mm | 1 rouleau |
| 11523784 | 9,5 mm | 7 | 12,1 mm | 9,5 mm | 1 rouleau |
| 11573794 | 9,7 mm | 2 | 12,7 mm | 27,9 mm | 1 rouleau |
| 16677865 | 10,2 mm | 1 | 12,7 mm | 50,8 mm | 1 pièce |
| 11523714 | 11,1 mm | 5 | 13,6 mm | 12,7 mm | 1 rouleau |
| 11543804 | 12,7 mm | 1 | 15,2 mm | 50,8 mm | 1 rouleau |
| 11553704 | 19,1 mm | 2 | 22,2 mm | 38,1 mm | 1 rouleau |
| 11583794 | 19,1 mm | 4 | 22,2 mm | 19,1 mm | 1 rouleau |
| 16667865 | 31,8 mm | 1 | 34,9 mm | 69,9 mm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
11593764
Fournisseur
Brady™
Code fournisseur
030191
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adhésif permanent
- Pour les surfaces lisses
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Approuvé aux normes UL, CSA et AGA |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Polyester (B-423) |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Étiquetage par codes-barres, étiquetage des cartes de circuits imprimés, étiquetage des équipements, identification générale, étiquetage des stocks |
| À utiliser avec (équipement) | BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Série IP;Imprimantes à noyau THT 76 mm;i7500 |
| Répétition horizontale (métrique) | 41.9 mm |
| Étiquettes par rangée | 2 |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -70°C |
| Modèle | THT-28-423-10 |
| Nb par paquet | 10 000 étiquettes par rouleau |
| Quantité | 10 000 étiquettes |
| Forme | Rectangle |
| Dimensions | 38.10 mm (W) x 3.18 mm (H) |
| Plage de températures (impériale) | -94 °F à +230 °F |
| Plage de températures (métrique) | -70°C à +110°C |
| Épaisseur (impériale) | 0,003 in |
| Épaisseur (métrique) | 0.076 mm |
| Répétition verticale (métrique) | 6,4 mm |
| Dimensions (L x l) | 38.10 mm (W) x 3.18 mm (H) |
| Largeur (impériale) | 1,5 in |
| Largeur (métrique) | 38,1 mm |
| Largeur (impériale) de la zone imprimable | 38.10 mm |
| Largeur (métrique) de la zone imprimable | 38.10 mm |
| Hauteur (impériale) | 0,125 in |
| Hauteur (métrique) | 3,2 mm |
| Hauteur (métrique) de la zone imprimable | 3.2 mm |
| Alternate Part Number | THT-28-423-10 |
| Afficher plus Afficher moins |