Learn More
Brady™ Étiquettes de transfert thermique en vinyle auto-laminant B-427
Code produit 11524314 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Transparente
Jaune
Hauteur (métrique):
20 mm
38,1 mm
Répétition verticale (métrique):
26 mm
41,3 mm
Largeur (métrique):
20 mm
38,1 mm
Conditionnement:
1 rouleau
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Hauteur (métrique) Répétition verticale (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
11524314 Jaune 20 mm 26 mm 20 mm 1 rouleau
11579903 Blanc, Transparente 38,1 mm 41,3 mm 38,1 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11524314 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 800538
Expédition estimée: 18-12-2026
Add to basket
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Étiquettes en vinyle imprimables et auto-laminantes pour imprimantes à transfert thermique.
  • Adhésif acrylique permanent
  • Pour les surfaces lisses et texturées
Specifica
Certifications/Conformité Certifiées UL
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Jaune
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle laminé
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage des appareils électriques, étiquetage de laboratoire
À utiliser avec (équipement) BBP11, BBP12, PR De plus, imprimantes à noyau THT 76 mm
Étiquettes par rangée 1
Quantité 1 000 étiquettes
Forme Carré
Plage de températures (impériale) -94 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Répétition verticale (métrique) 26 mm
Dimensions (L x l) 20.00 mm (W) x 20.00 mm (H)
Longueur (impériale) 0,788 in
Largeur (impériale) 0,787 in
Largeur (métrique) 20 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 20 mm
Hauteur (impériale) 0,788 in
Hauteur (métrique) 20 mm
Alternate Part Number BPTLAB-35-427-YL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.