Learn More
Brady™ Étiquettes de transfert thermique en vinyle auto-laminant B-427
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Adhésif acrylique permanent
- Pour les surfaces lisses et texturées
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certifiées UL |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc, Transparente |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Vinyle laminé |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| Show More |