Learn More
Brady™ Étiquettes de marquage de fils en vinyle auto-laminant B-427
Code produit 11573075 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
36,5 mm
57,2 mm
95,3 mm
Étiquettes par rangée:
1
2
3
Répétition verticale (métrique):
30,2 mm
41,3 mm
60,3 mm
101,6 mm
Conditionnement:
1 pack
1 rouleau
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Étiquettes par rangée Répétition verticale (métrique) Conditionnement
11573075 57,2 mm 2 60,3 mm 1 rouleau
11533075 36,5 mm 3 41,3 mm 1 pack
11553075 57,2 mm 1 30,2 mm 1 rouleau
11563075 95,3 mm 1 30,2 mm 1 rouleau
11543075 95,3 mm 3 101,6 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11573075 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 072014
En stock
Étiquettes auto-laminantes en vinyle pour l'étiquetage des fils et des composants électriques.
  • Adhésif acrylique permanent
  • Pour les surfaces lisses et texturées
  • Pour une finition mate
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Jaune, Transparente
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle laminé
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage des appareils électriques, étiquetage de laboratoire, étiquetage des fils et des câbles
À utiliser avec (équipement) Imprimantes principales BBP11;BBP12;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm;i7500
Répétition horizontale (métrique) 27.94 mm
Étiquettes par rangée 2
Quantité 3000 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 po.
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Répétition verticale (métrique) 60,3 mm
Calibre de fil 6 AWG à 0 AWG
Dimensions (L x l) 25.40 mm (W) x 57.15 mm (H)
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.4 mm
Hauteur (impériale) 2,25 in
Hauteur (métrique) 57,2 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 19.1 mm
Alternate Part Number THT-75-427-3-YL