Learn More
Brady™ Ruban d'étiquettes à transfert thermique auto-extinguible en fluorure de polyvinyle B-437
Code produit 11593744 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
1 rouleau
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11593744 Blanc 1 rouleau
11523754 Jaune 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11593744 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 030167
En stock
Étiquettes imprimables et auto-extinguibles pour imprimantes à transfert thermique.
  • Adhésif acrylique permanent
  • Pour les surfaces lisses et texturées
  • Auto-extinguible
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Continue
Matériau PVF
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des cartes de circuits imprimés, étiquetage des équipements, étiquetage électrique, identification générale
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
Étiquettes par rangée 1
Quantité 1 bande
Plage de températures (impériale) -94 °F à 275 °F
Plage de températures (métrique) -70 °C à +135 °C
Épaisseur (impériale) 0,0036 in
Épaisseur (métrique) 0.091 mm
Dimensions (L x l) 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Longueur (impériale) 300 ft.
Longueur (métrique) 91.4 m
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 76.2 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 81.28 mm
Alternate Part Number THT-21-437