Learn More
Brady™ Étiquettes de transfert thermique auto-extinguibles en fluorure de polyvinyle B-437
Code produit 11583744 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Hauteur (métrique):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Étiquettes par rangée:
2
3
4
Largeur (métrique):
15,2 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
Conditionnement:
1 rouleau
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Hauteur (métrique) Étiquettes par rangée Largeur (métrique) Conditionnement
11583744 Blanc 12,7 mm 3 15,2 mm 1 rouleau
11563744 Blanc 6,4 mm 3 22,9 mm 1 rouleau
11553744 Blanc 6,4 mm 4 19,1 mm 1 rouleau
11573744 Blanc 9,5 mm 2 31,8 mm 1 rouleau
11503754 Jaune 9,5 mm 2 31,8 mm 1 rouleau
11513754 Jaune 12,7 mm 3 25,4 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11583744 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 030166
En stock
Étiquettes imprimables et auto-extinguibles pour imprimantes à transfert thermique.
  • Adhésif acrylique permanent
  • Pour les surfaces lisses et texturées
  • Auto-extinguible
Specifications
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau PVF
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des cartes de circuits imprimés, étiquetage des équipements, identification générale, étiquetage électrique
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
Répétition horizontale (métrique) 27.3 mm
Étiquettes par rangée 3
Quantité 10 000 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à 275 °F
Plage de températures (métrique) -70 °C à +135 °C
Épaisseur (impériale) 0,0036 in
Épaisseur (métrique) 0.091 mm
Répétition verticale (métrique) 15.24 mm
Dimensions (L x l) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Longueur (impériale) 0,5 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 15,2 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.4 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12,7 mm
Alternate Part Number THT-5-437-10