Learn More
Brady™ Étiquettes de transfert thermique auto-extinguibles en fluorure de polyvinyle B-437
Code produit p-7225689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Hauteur (métrique):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Étiquettes par rangée:
2
3
4
Largeur (métrique):
15,2 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
Conditionnement:
1 rouleau
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Hauteur (métrique) Étiquettes par rangée Largeur (métrique) unitSize
11563744 Blanc 6,4 mm 3 22,9 mm 1 rouleau
11553744 Blanc 6,4 mm 4 19,1 mm 1 rouleau
11573744 Blanc 9,5 mm 2 31,8 mm 1 rouleau
11503754 Jaune 9,5 mm 2 31,8 mm 1 rouleau
11583744 Blanc 12,7 mm 3 15,2 mm 1 rouleau
11513754 Jaune 12,7 mm 3 25,4 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11563744 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 030164
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes imprimables et auto-extinguibles pour imprimantes à transfert thermique.
  • Adhésif acrylique permanent
  • Pour les surfaces lisses et texturées
  • Auto-extinguible
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau PVF
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des cartes de circuits imprimés, étiquetage des équipements, identification générale, étiquetage électrique
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
Répétition horizontale (métrique) 28.6 mm
Étiquettes par rangée 3
Quantité 10 000 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à 275 °F
Plage de températures (métrique) -70 °C à +135 °C
Épaisseur (impériale) 0,0036 in
Épaisseur (métrique) 0.091 mm
Répétition verticale (métrique) 8.9 mm
Dimensions (L x l) 22.86 mm (W) x 6.35 mm (H)
Longueur (impériale) 0,25 in
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22,9 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 22.9 mm
Hauteur (impériale) 0,25 in
Hauteur (métrique) 6,4 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 6.4 mm
Alternate Part Number THT-2-437-10