Learn More
Brady™ Ruban d'étiquettes à transfert thermique ultra-agressif en polyester B-483A
Code produit 11598294 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
76,20 mm (l) x 91,44 m (L)
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11598294 76,20 mm (l) x 91,44 m (L) 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11598294 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 031334
En stock
Étiquettes en polyester ultra-agressif imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
  • 76 mm (noyau)
  • Pour les surfaces lisses ou texturées
  • Adhésif permanent agressif
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Certifications UL et CSA
Type d’adhésif Permanent Caoutchouc
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Continue
Matériau Polyester (B-483A)
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage par code-barres, étiquetage des équipements, identification générale, étiquetage des stocks
À utiliser avec (équipement) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Série IP;Imprimantes à noyau THT 76 mm;i7500
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle THT-21-483
Nb par paquet 1 étiquette/rouleau
Quantité 1
Dimensions 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Plage de températures (impériale) -40 °F à 248 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0,004 po.
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 76,20 mm (l) x 91,44 m (L)
Longueur (métrique) 91.4 m
Largeur (métrique) 76.2 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 76.20 mm
Alternate Part Number THT-21-483