Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester B-489A pour les imprimantes BBP33 et i3300
Code produit 15934550 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
25,4 mm
50,8 mm
Épaisseur (métrique):
0,1 mm
0,13 mm
Répétition verticale (métrique):
28,6 mm
54 mm
Largeur (métrique):
50,8 mm
76,2 mm
Conditionnement:
1500 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Épaisseur (métrique) Répétition verticale (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
15934550 50,8 mm 0,1 mm 54 mm 76,2 mm 500 pièces
15529294 25,4 mm 0,13 mm 28,6 mm 50,8 mm 1500 pièces
16278811 50,8 mm 0,13 mm 54 mm 76,2 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15934550 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 142956
En stock
Étiquettes en polyester avec adhésif permanent à base de caoutchouc pour une utilisation avec la série B33.
  • Adhésif permanent en caoutchouc
  • Résistance à l’abrasion
  • Pour les surfaces lisses, rugueuses ou très texturées
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Homologué UL, accepté CSA, conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863
Type d’adhésif Permanent Caoutchouc
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester (B-483A)
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des biens, étiquetage par codes-barres, étiquetage des équipements, étiquetage des appareils électriques, identification générale
À utiliser avec (équipement) BBP™ 33. Imprimantes d'étiquettes industrielles BradyPrinter i3300 et i5300
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 500 étiquettes/boîte
Quantité 500 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40 °F à +248 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,1 mm
Répétition verticale (métrique) 54 mm
Dimensions (L x l) 50.80 x 76.2 mm
Longueur (impériale) 2 in
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 76,2 mm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 50,8 mm
Alternate Part Number B33-19-483