Learn More
Brady™ Étiquettes préimprimées pour produits chimiques GHS/CLP B-7569, L3A Diamond
Description
- Matériaux™ d'identification générale™ BBP 31 et BBP 33
- Étiquettes vierges avec losanges rouges préimprimés permettant d’obtenir des étiquettes GHS/CLP bicolores en un seul passage dans l’imprimante
- Disponible en trois tailles, chacune avec 6 motifs en losange correspondant aux modèles du logiciel™ MarkWare.
- Température de service : -4 °F à +180 °F ; température d'application : 50 °F à 180 °F
- Durée de vie moyenne en extérieur : 3 à 5 ans
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BS5609:1986 Section 2 et section 3 |
| Description | Étiquettes chimiques GHS/CLP pré-imprimées pour imprimantes BBP3x |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Couleur | Blanc avec losanges rouges pré-imprimés |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Vinyle |
| Afficher le texte | Légende : L3A Diamond |
| À utiliser avec (application) | Marquage de produits chimiques |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Afficher plus |