Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène pour substances dangereuses B-7594, mandrin de 25 mm
Code produit 15303667
Change view
Click to view available options
Comprend:
Disposition en losange
Disposition en losange 2
Disposition en losange 4 A
Conditionnement:
1 rouleau
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
15303667 Disposition en losange 1 rouleau
15373687 Disposition en losange 2 1 rouleau
15353697 Disposition en losange 4 A 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15303667 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 622319
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes d’imprimante de bureau pré-imprimées pour les substances dangereuses CLP-GHS.
  • Losanges rouges pré-imprimés intégrés
  • Prêtes pour l’impression de l’avertissement requis, conformément aux dernières réglementations
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Rouge sur blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polypropylène (B-7594)
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification des communications relatives aux dangers
À utiliser avec (équipement) BBP™ 11, BBP™ 12 et BradyPrinter PR Imprimantes d'étiquettes de la série Plus, imprimantes à noyau THT 76 mm
Comprend Disposition en losange
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -20 °C
Nb par paquet 300 étiquettes/rouleau
Quantité 300 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -4 °F à +212 °F
Plage de températures (métrique) -20°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0,0031 in
Épaisseur (métrique) 0.079 mm
Répétition verticale (métrique) 115.4 mm
Dimensions (L x l) 110 x 75 mm
Longueur (impériale) 4,33 in
Largeur (impériale) 2,95 in
Largeur (métrique) 75 mm
Hauteur (impériale) 4,33 in
Hauteur (métrique) 110 mm
Alternate Part Number THTCLP-M-L1-7594-0.3-SC